Få mere at vide
BRAND™ Klare dråbeflasker med pipette
Artikelnummer. 10213541 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10213541 50 mL Hver
10364991 100 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10213541 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 124633
På lager
Soda-lime glaskonstruktion. Den udskiftelige jordforbindelsesprop har en integreret droppipette med gummihætte.
  • Klar soda-lime glaskonstruktion
  • Inkluderer droppepipette og gummihætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 130 mm
Lukningsmateriale Gummi
Diameter (metrisk) 45 mm
Lukketype Jordforbindelsesprop med gummihætte