Få mere at vide
Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas
Artikelnummer. p-8002041 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14823582 10 ml Pakke med 154
14833582 20 ml Pakke med 130
14843582 25 ml Pakke med 99
14813582 5 ml Pakke med 320
14803582 3 ml Pakke med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 14823582 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 102040
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende klarhed og dimensionsnøjagtighed fra hætteglas til hætteglas på grund af rørformet design. Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas er fremstillet af type 1 neutralt glas.
  • Frysetørre propper viser meget lav fugtabsorption
  • Specielt designet bundradius tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
  • To hættekonfigurationer tilgængelige - PP hætte og frysetørprop urea EPE foret hætte
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Mængde 154/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Diagnostisk ampulle