Få mere at vide
Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas
Artikelnummer. 14843582 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
Artikelnummer. 14843582
Brand: Fisherbrand™ 102080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende klarhed og dimensionsnøjagtighed fra hætteglas til hætteglas på grund af rørformet design. Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas er fremstillet af type 1 neutralt glas.
  • Frysetørre propper viser meget lav fugtabsorption
  • Specielt designet bundradius tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
  • To hættekonfigurationer tilgængelige - PP hætte og frysetørprop urea EPE foret hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 25 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 63 mm
Mængde 99/Pk.
Type Diagnostisk hætteglas