Få mere at vide
Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer |
| Hals stil | Skrue |
| Stil | Rørformet |
| Trådstil | Skrue |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Højde (metrisk) | 63 mm |
| Vis mere |