Få mere at vide
Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas
Artikelnummer. 14803582 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 130
Pakke med 154
Pakke med 320
Pakke med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
14803582 3 ml Pakke med 320
14823582 10 ml Pakke med 154
14833582 20 ml Pakke med 130
14843582 25 ml Pakke med 99
14813582 5 ml Pakke med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 14803582 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 102000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    696.75 DKK / Pakke med 320
    Spare 113.25 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende klarhed og dimensionsnøjagtighed fra hætteglas til hætteglas på grund af rørformet design. Fisherbrand™ Type 1 diagnostiske klare glashætteglas er fremstillet af type 1 neutralt glas.
  • Frysetørre propper viser meget lav fugtabsorption
  • Specielt designet bundradius tilføjer styrke til frysetørringsapplikationer
  • To hættekonfigurationer tilgængelige - PP hætte og frysetørprop urea EPE foret hætte
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 18 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 3 ml
Til brug med (applikation) Velegnet til frysetørringsapplikationer, alle diagnostiske og farmaceutiske applikationer
Hals stil Skrue
Stil Rørformet
Trådstil Skrue
Mængde 320/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 36 mm
Produkttype Diagnostisk ampulle