Beskrivelse
- Renrum pakket i forseglede plastposer for at forhindre indførsel af fremmede partikler i de kontrollerede produktionsmiljøer
- Hver plastposepakke er mærket med et partinummer for fuld sporbarhed
- 25 pr. forseglet plastpose
- Eliminer introduktionen af pap- og celluloseemballage i renrummet
- Tør blot yderemballagen af i stedet for hver pose før introduktionen til renrummet
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | CoC |
| Lukketype | Ingen |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Renrumsaffald |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Tykkelse (engelsk) | 2 mil |
| Dimensioner (L x B) | 40 x 34 tommer |
| Vis mere |