Få mere at vide
Masterflex™ Klar C-Flex Slange
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
7.5m
Beskrivelse
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne. Saint Gobain Performance Plastics™ Klar C-Flex Rør har fremragende kemisk resistens, lav gaspermeabilitet og en glat overflade.
- Gennemsigtigt rør
- Økonomisk alternativ til platinsilikone
- Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet
- Produktet er fremstillet i overensstemmelse med del 820 kvalitetssystemkrav (GMP )
- Møder USP Klasse VI
- Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, GMP , CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP ) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne, økonomisk alternativ til platinsilikone |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45 °C |
| Emballagemængde | Pakke m. 1 stk. |
| Vis mere |