Få mere at vide
Masterflex™ Klar C-Flex Slange
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
7.5m
Beskrivelse
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne. Saint Gobain Performance Plastics™ Klar C-Flex Rør har fremragende kemisk resistens, lav gaspermeabilitet og en glat overflade.
- Transparent tubing
- Economical alternative to platinum silicone
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility
- Product is manufactured in accordance with Part 820 Quality System Requirements (GMP)
- Meets USP Class VI
- Sterilize by autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP, GMP, CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP) |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | C-Flex |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2.38 mm |
| Til brug med (applikation) | Pharmaceutical, biotech, and general-purpose lab uses requiring high performance, Economical alternative to platinum silicone |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -45°C |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Vis mere |