Få mere at vide
Masterflex™ Klar C-Flex Slange
Artikelnummer. 11750509
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
7.5m
Artikelnummer. 11750509
Brand: Masterflex™ 0642208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratoriebrug, der kræver høj ydeevne. Saint Gobain Performance Plastics™ Klar C-Flex Rør har fremragende kemisk resistens, lav gaspermeabilitet og en glat overflade.
  • Gennemsigtigt rør
  • Økonomisk alternativ til platinsilikone
  • Enestående træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet
  • Produktet er fremstillet i overensstemmelse med del 820 kvalitetssystemkrav (GMP )
  • Møder USP Klasse VI
  • Steriliser ved autoklave, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP, GMP , CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP )
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale C-Flex
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, bioteknologiske og generelle laboratorieanvendelser, der kræver høj ydeevne, økonomisk alternativ til platinsilikone
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 22 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C