Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
Overfladebehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Certificeret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
Udfør kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays med Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, som inkluderer Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ plader. Vælg mellem en række bindingsoverflader for pålidelige og reproducerbare resultater i kolormetriske analyser.
96-brønds solide plader
- Klar polystyren
- Valg af fire overflader for optimal binding
- Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader
- PolySorp til adsorption af hydrofobe molekyler
- MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 446612 inkluderer certifikat.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Bindende Ejendom | Hydrofobisk |
| Certificeret | Nej |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 60 kasser |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Vis mere |