Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10098860
Skift visning
Overfladebehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Certificeret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Certificeret Pakningsstørrelse
10098860 MaxiSorp Nej Pakke med 60
10737931 PolySorp Nej Pakke med 60
12681470 PolySorp Nej Pakke med 5
10777621 MaxiSorp Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10098860 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 430341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1111.69 DKK / Pakke med 60
    Spare 93.31 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kvantitative og kvalitative fastfase-immunoassays med disse ikke-sterile 96-brøndsplader, tilgængelige i en række bindingsoverflader.
Udfør kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays med Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, som inkluderer Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ plader. Vælg mellem en række bindingsoverflader for pålidelige og reproducerbare resultater i kolormetriske analyser.
96-brønds solide plader
  • Klar polystyren
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader
  • PolySorp til adsorption af hydrofobe molekyler
  • MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 446612 inkluderer certifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Nej
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Mængde 60/Cs.
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design C96