Få mere at vide
Greiner Bio-One μClear™ Bund 96-brønds polystyren mikroplader
Description
- Ikke-pyrogen
- Materiale: Polystyren
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Sporet tilbage til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
- Mere velegnet til ikke-polære proteiner og peptider
- Medium binding
Certifications
DIN ISO 9001
Specifications
Specifications
| Stregkode | Alphanumeric |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | Medium binding |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Assay Microplate |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Show More |