Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
- Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
- Smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
- Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
- Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 10 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 97 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 20-400 |
| Vis mere |