Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare Boston Round Glasflasker med hvide polypropylenkapsler
Artikelnummer. 16144447 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
12
24
108
160
288
Unit Size:
Pakke med 12
Pakke med 160
Pakke med 24
Pakke med 288
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde Unit Size
16144447 240 mL Papirmasse/vinyl 12 -
16194447 60 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16124457 60 mL Papirmasse/vinyl 288 Pakke med 288
16194417 60 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16134447 120 mL Papirmasse/vinyl 24 Pakke med 24
16194397 120 mL Papirmasse/vinyl 160 Pakke med 160
16104457 120 mL PTFE/polyethylenskum 24 Pakke med 24
16114457 240 mL PTFE/polyethylenskum 12 Pakke med 12
16114407 240 mL Papirmasse/vinyl 108 -
16104427 480 mL PTFE/polyethylenskum 12 Pakke med 12
16114447 480 mL Papirmasse/vinyl 12 -
16124447 950 mL Papirmasse/vinyl 12 Pakke med 12
16114427 950 mL PTFE/polyethylenskum 12 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Product Code. 16144447
Forventet forsendelse: 12-05-2027
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ Klare Boston Round Glasflasker med hvide polypropylenkapsler er lavet af klart Type III soda-kalkglas, ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Bekvemmelighedspakker inkluderer hvide polypropylenkapsler monteret for at opretholde renlighed og produktets integritet.
  • Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
  • Smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
  • Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
  • Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Specifications
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 60 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 24-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Smal
Højde (metrisk) 133 mm
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 79 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Boston rund flaske
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.