Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare Boston runde glasflasker med hvide polypropylenhætter
Klart Boston rundt Type III soda-kalkglas er ideelt til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Pakket i praktiske pakker med hvide polypropylenhætter påsat for at bevare renheden
Brand: Fisherbrand™ FB02911789
118.44 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Flasker til generel brug, ideelle til når indholdets integritet og prøve- eller produktsynlighed er vigtig
- Smal skruehalsåbning, buede skuldre og en rund krop
- Klart glas giver minimal kemisk interferens med indholdet og er passende, når synlighed er vigtig, men beskyttelse mod UV-stråler er ikke nødvendig
- Miljøfølsomme flasker hjælper med at eliminere spild og hjælper med at sikre produktets integritet til langtidsopbevaring
Tekniske data
240 mL | |
Klar | |
13 mm | |
Glas (type 3) | |
Hvid | |
Ja | |
136 mm | |
PTFE/polyethylenskum | |
24-400 mm |
8 oz. | |
21 mm | |
139 mm | |
12 | |
24-400 | |
Smal | |
Boston rund flaske | |
Polypropylen | |
60 mm |