Få mere at vide
Fisherbrand™ Målekolber af klar borosilikatglas
Artikelnummer. p-8000679 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10014642
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør forsøg i laboratoriet med Fisherbrand™ Målekolber af klar borosilikatglas. De er gradueret for præcis måling.
  • Uddannet
  • Trykhætte af polyethylen
  • Klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 91 mm
nr. pr. sag 5 Pakke
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm