Få mere at vide
Fisherbrand™ Målekolber af klar borosilikatglas
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Graduated
- Polyethylene snap cap
- Clear
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792 |
| Farve | Clear |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 139 mm |
| nr. pr. sag | 5 Pack |
| Tolerance | ±0.06 mL |
| Uddannet | Yes |
| Klasse | A |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 49 mm |