Få mere at vide
Fisherbrand™ Målekolber af klar borosilikatglas
Artikelnummer. 10014642 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10014642 10 mL Pakke med 5
10024212 50 mL Pakke med 5
10709893 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10014642
Forventet forsendelse: 27-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør forsøg i laboratoriet med Fisherbrand™ Målekolber af klar borosilikatglas. De er gradueret for præcis måling.
  • Uddannet
  • Trykhætte af polyethylen
  • Klar
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 91 mm
nr. pr. sag 5 Pakke
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm