Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664. Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A volumetrisk kolbe med prop inkluderer et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'.
- Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
- Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop.
- Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode.
- De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 260 mm |
| Tolerance | ±0,25 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 19/24 |