Få mere at vide
Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Artikelnummer. 11516933 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Højde (metrisk):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Højde (metrisk) Tolerance Pakningsstørrelse
11516933 50 mL 12/21 139 mm ±0,06 ml -
11566933 1000 mL 24/29 300 mm ±0,4 ml -
11526933 100 mL 12/21 170 mm ±0,1 ml -
11586923 10 mL 10/19 89 mm ±0,04 ml -
11576933 2000 mL 29/32 370 mm ±0,6 ml Hver
11536933 200 mL 14/23 210 mm ±0,15 ml Pakke med 2
11596923 20 mL 10/19 111 mm ±0,04 ml -
11506933 25 mL 10/19 110 mm ±0,04 ml -
11546933 250 mL 14/23 220 mm ±0,15 ml -
11556933 500 mL 19/24 260 mm ±0,25 ml Pakke med 2
11576923 5 mL 10/19 69 mm ±0,025 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11516933
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664. Fisherbrand™ Klar borosilikatglas Klasse A volumetrisk kolbe med prop inkluderer et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'.
  • Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
  • Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop.
  • Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode.
  • De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 1042, DIN 12664
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 139 mm
Tolerance ±0,06 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 12/21