Få mere at vide
Fisherbrand™ APET Disposable Safety Liners
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
113 x 54 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Flexible
- Clear
- Disposable
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 113 x 54 cm |
| Farve | Clear |
| Længde (metrisk) | 113 cm |
| Materiale | APET |
| Type | Liners |
| Bredde (metrisk) | 54 cm |
| Til brug med | Radiation, Biohazard, General Purpose Trays |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Form | Rectangular |