Få mere at vide
Greiner Bio-One μClear™ 384-brønds, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Emballage:
20 stk., 120 stk.
8/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Beskrivelse
- Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
- Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
- Kompatibel med automatiserede systemer
- Stabelbar
- Alfanumerisk brøndkodning μClear™ bund
- Brøndprofil: F-bund (flad bund)
- Vækstareal pr. brønd: 10 mm²
- Arbejdsvolumen pr. brønd: 15μ l - 110μ l
- Fås med låg, der muliggør gasudveksling med den lavest mulige fordampning
- Steril
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Array | 16 x 24 |
| Emballage | 8/pakke |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |