Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Description
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Compatible with automated systems
- Stackable
- Alphanumeric well coding μClear™ bottom
- Well profile: F-bottom (flat bottom)
- Growth area per well: 10 mm²
- Working volume per well: 15 μl - 110 μl
- Available with lid that enables gas exchange with the lowest possible evaporation
- Sterile
Specifications
Specifications
| Barcode | Alphanumeric |
| Lid | Without Lid |
| Array | 16 x 24 |
| Color | White, Clear Bottom |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterility | Sterile |
| Surface Treatment | Cell Culture |
| Well Shape | Rounded Square |
| Quantity | 40/Cs. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?