Få mere at vide
Greiner Bio-One μClear™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10414615
Skift visning
Farve:
Hvid, Klar bund
Artikelnummer. Farve
10414615 Hvid, Klar bund
1 options
Artikelnummer. 10414615 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 781093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3790.00 DKK
    3491.61 DKK / Pakke med 40
    Spare 298.39 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Farve: Hvid, klar bund; Sterilitet:Steril; Låg: Uden låg
  • Fri for påviselig DNase, RNase, humant DNA
  • Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
  • Kompatibel med automatiserede systemer
  • Stablelig
  • Alfanumerisk brøndkodningsbund μClear™
  • Brøndprofil: F-bund (flad bund)
  • Vækstareal pr. brønd: 10 mm²
  • Arbejdsvolumen pr. brønd: 15 μl - 110 μl
  • Fås med  låg, der muliggør gasudveksling med lavest mulig fordampning
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Hvid, Klar bund
Materiale Polystyren
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Afrundet firkant
Mængde 40/Cs.