Få mere at vide
Ansell™ BioClean™ Kemoterapi beskyttelsesforklæde med ærmer BCAS
Artikelnummer. 15258108
Skift visning
Størrelse:
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15258108 Større Pakke med 40
1 options
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Artikelnummer. 15258108 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. BCASL
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-03-2027
Se venligst produktvalideringspakken eller kontakt Ansell kundeservice for specifikke data om brug af tøj med cellegift. Beklædningsgenstande, der anvendes til beskyttelse mod sådanne lægemidler, skal vælges specifikt til den type kemikalier, der anvendes.
Ansell™ BioClean™ Kemoterapi-beskyttende forklæde med ærmer BCAS giver beskyttelse mod en række cellegifte.
  • Testet mod permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultralydslimede sømme med beskyttende tape
  • Bind bånd bagpå
  • Justerbar halslukning
  • Letvægts lav-fnug CleanTough materiale
  • Silikonefri
  • Fremstillet i en anlægsbedrift ISO 9001:2015 og (EU)2016/425 Modul D-certificeringer
  • Er i overensstemmelse med kategori 3 - forordning om personligt beskyttelsesudstyr (EU) 2016/425
  • Testet mod standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier (Type PB [6])
  • Testet mod standard EN 14325 beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Testet mod permeationsstandard ASTM F739-12
  • Forarbejdet i en NEBB certificeret ISO Klasse 4 miljø
  • Testet i forhold til standarder: EN 530, Slidbestandighed; EN 6530, Modstand mod gennemtrængning af væsker; EN 13934-1, Trækstyrke; EN 9073-4, Trapezformet rivemodstand; EN 863, Punkteringsmodstand; og EN 13935-2, Sømstyrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Kemoterapi beskyttende
Produkttype Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Materiale Polyethylen, polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Sømtype Ultralydslimet med beskyttelsestape
Ærmestil Langærmet
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Fem (5) år fra fremstillingsdatoen. Opbevares på et tørt, køligt sted (≤ 40 °C) væk fra direkte sollys og fluorescerende lys.