Få mere at vide
Nitritex™ CleanTough Sterilt beskyttelsesforklæde i stof
Artikelnummer. 15288108
Skift visning
Størrelse:
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15288108 Større Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15288108 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BCDAL
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Giver beskyttelse mod kemoterapi medicin, den BioClean-C™ Kemoterapi Beskyttende Forklæde er fremstillet af letvægts, lav-fnug og slidstærkt CleanTough™ materiale, med bindebånd bagpå og en justerbar halslukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kemoterapi Beskyttende Forklæde
Størrelse Større
Materiale Dobbelt laminat mikroporøst stof
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Hals stil Justerbar
Størrelse (metrisk) bryst 99,06 til 106,6 cm
Til brug med (applikation) Kritiske og kontrollerede miljøer
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Stil Uden ærmer
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2