Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Skumserie
Shop alle Texwipe produkter
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spids:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Certificeret til at være silikonefri
Høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens.
- Højkvalitets polyurethanskum med lukkede celler giver høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens
- Blødhed og lav slid beskytter sarte komponenter
- Skumhoved på fleksibel og stiv pagaj, begge med kemikaliebestandige polypropylenhåndtag
- Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
- Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
- Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
- Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Konstruktion | Stiv hovedpagaj, langt, grebsvenligt håndtag |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,26 tommer. |
| Længde (engelsk) | 5.205 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, skrubning af forsænkede områder, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger |
| Farve på håndtag | Lysegrøn |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 6.6 mm |
| Længde (metrisk) | 132.2 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 4.154 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 105,8 mm |
| Vis mere |