Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Skumserie
Shop alle Texwipe produkter
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spids:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Packungsgröße:
Pakke med 100
Beschreibung
Certificeret til at være silikonefri
Høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens.
- Højkvalitets polyurethanskum med lukkede celler giver høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens
- Blødhed og lav slid beskytter sarte komponenter
- Skumhoved på fleksibel og stiv pagaj, begge med kemikaliebestandige polypropylenhåndtag
- Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
- Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
- Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
- Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Spezifikation
Spezifikation
| Konstruktion | Fleksibel Nylon hovedpagaj, medium håndtag |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,16 tommer. |
| Længde (engelsk) | 4,08 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, skrubning af forsænkede områder, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger |
| Farve på håndtag | Lysegrøn |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 4.3 mm |
| Længde (metrisk) | 104 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 3.642 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 92,5 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur