Få mere at vide
Texwipe™ CleanTip™ Vatpinde: Skumserie
Artikelnummer. 15683814 Shop alle Texwipe produkter
Skift visning
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spids:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tip stil Længde (metrisk) håndtag Diameter (metrisk) spids Pakningsstørrelse
15683814 Fleksibel 92,5 mm 6,7 mm Pakke med 100
15772416 Fleksibel 105,8 mm 19,2 mm Pakke med 100
15762416 Stiv 106 mm 15 mm Pakke med 100
15792416 Stiv 101,8 mm 12,7 mm Pakke med 100
15782416 Fleksibel 92,5 mm 4,8 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15683814 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. TX710A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.00 DKK
    292.48 DKK / Pakke med 100
    Spare 223.52 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Certificeret til at være silikonefri
Høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens.
  • Højkvalitets polyurethanskum med lukkede celler giver høj ydeevne til applikationer, der kræver sorberingsevne, lav partikeldannelse og opløsningsmiddelresistens
  • Blødhed og lav slid beskytter sarte komponenter
  • Skumhoved på fleksibel og stiv pagaj, begge med kemikaliebestandige polypropylenhåndtag
  • Konstrueret af de reneste tilgængelige materialer og fremstillet i et renrum ved hjælp af avancerede processer og udstyr
  • Højpræcisions automatiseret proces garanterer ensartet ydeevne, dimensionering og renlighed
  • Silikonefri Bag-Within-A-Bag™ emballagen består af en opløsningsmiddelbestandig, termisk forseglet udvendig pose, der beskytter de indvendige poser med vatpindene
  • Hver yderpose er individuelt lotkodet for nem sporbarhed og kvalitetskontrol
Tekniske data
Konstruktion Fleksibel Nylon hovedpagaj, medium håndtag
Diameter (engelsk) håndtag 0,16 tommer.
Længde (engelsk) 4,45 tommer.
Til brug med (applikation) Påføring og fjernelse af smøremidler, klæbemidler og andre løsninger i et kritisk rent miljø, skrubning af forsænkede områder, fjernelse af overskydende materialer, snavs, rengøring af krydsende overflader og samlinger
Farve på håndtag Lysegrøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 4.3 mm
Længde (metrisk) 113 mm
Længde (engelsk) Håndtag 3.642 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 92,5 mm
Materiale Skum
Størrelse Større
Tykkelse (metrisk) 5.9 mm
Længde (engelsk) Tip 0,803 tommer.
Håndtag Type Medium
Længde (metrisk) spids 20.4 mm
Bredde (metrisk) spids 6.1 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,25 tommer
Diameter (metrisk) spids 6,7 mm
Diameter (engelsk) Tip 0,276 tommer.
Klæbende type Termisk/epoxy
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip stil Fleksibel
Tip materiale Polyurethanskum