Få mere at vide
PURUS™ Cleantek CPE Overshoes
Artikelnummer. 15608643 Shop alle Purus produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
355.6 mm
406.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
15608643 355.6 mm Pakke med 2000
15618643 406.4 mm Pakke med 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15608643 Leverandør PURUS™ Leverandørnr. 48020814
Disposable shoe covers provide barrier protection against light spills and dust
  • 100 pieces per bag, 20 per case
  • Made from cast polyethelyne
  • helps reduce particulates from entering a cleanroom environment
  • provides protection for shoes against light splash and dust
Tekniske data
Farve Blue
Længde (engelsk) 14 in.
Længde (metrisk) 355.6 mm
Engangs Single-use
Emballagemængde 2,000 Pc./Case