Beskrivelse
- 100 pieces per bag, 20 per case
- Made from cast polyethelyne
- helps reduce particulates from entering a cleanroom environment
- provides protection for shoes against light splash and dust
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Længde (engelsk) | 14 in. |
| Længde (metrisk) | 355.6 mm |
| Engangs | Single-use |
| Emballagemængde | 2,000 Pc./Case |