Få mere at vide
CleanSpace™ HALO halvmaske til PAPR samling
Artikelnummer. 15990032 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15990032 Lille Hver
1 options
Artikelnummer. 15990032 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. CS3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    951.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 498.07 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Specifikt designet til at arbejde for at fuldføre CleanSpace HALO-system og klips hurtigt på kraftenhederne. Halvmasker er lavet af blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace HALO: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en god forsegling og en behagelig pasform
  • Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
  • Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI Portacount™ pasformstest
  • Nem fjernelse
  • Kompatibel med de fleste rengørings- og desinfektionsprotokoller
  • Gennemsigtig og letter kommunikationen
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Produkttype PAPR halvmaske
Størrelse Lille
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun halvmaske
Til brug med (applikation) Primære sundhedsfaciliteter, farmaceutisk produktion, laboratorier, dyreforskningsfaciliteter og nød-/katastrofeberedskab
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Model- CS3003
Hvis du har brug for egensikkert udstyr, bedes du konsultere dit websteds egensikkert godkendelser. Disse halvmasker er IKKE certificeret iboende sikre.