Få mere at vide
CleanSpace™ HALO halvmaske til PAPR samling
Artikelnummer. 15910042 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15910042 Større Hver
15900042 Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15910042 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. CS3005
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Specifikt designet til at arbejde for at fuldføre CleanSpace HALO-system og klips hurtigt på kraftenhederne. Halvmasker er lavet af blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace HALO: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en god forsegling og en behagelig pasform
  • Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
  • Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI Portacount™ pasformstest
  • Nem fjernelse
  • Kompatibel med de fleste rengørings- og desinfektionsprotokoller
  • Gennemsigtig og letter kommunikationen
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Produkttype PAPR halvmaske
Størrelse Større
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun halvmaske
Til brug med (applikation) Primære sundhedsfaciliteter, farmaceutisk produktion, laboratorier, dyreforskningsfaciliteter og nød-/katastrofeberedskab
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Model- CS3005
Hvis du har brug for egensikkert udstyr, bedes du konsultere dit websteds egensikkert godkendelser. Disse halvmasker er IKKE certificeret iboende sikre.