Få mere at vide
CleanSpace™ HALO halvmaske til PAPR samling
Artikelnummer. 15900042 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15900042 Medium Hver
15910042 Større Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15900042 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. CS3004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1544.25 DKK
    951.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 592.32 DKK
    38% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Specifikt designet til at arbejde for at fuldføre CleanSpace HALO-system og klips hurtigt på kraftenhederne. Halvmasker er lavet af blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace HALO: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Halvmasker fås i 3 størrelser for at lette en god forsegling og en behagelig pasform
  • Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
  • Masketilpasningstestadapter tilgængelig til TSI Portacount™ pasformstest
  • Nem fjernelse
  • Kompatibel med de fleste rengørings- og desinfektionsprotokoller
  • Gennemsigtig og letter kommunikationen
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Produkttype PAPR halvmaske
Størrelse Medium
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun halvmaske
Til brug med (applikation) Primære sundhedsfaciliteter, farmaceutisk produktion, laboratorier, dyreforskningsfaciliteter og nød-/katastrofeberedskab
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Model- CS3004
Hvis du har brug for egensikkert udstyr, bedes du konsultere dit websteds egensikkert godkendelser. Disse halvmasker er IKKE certificeret iboende sikre.