Få mere at vide
CleanSpace™ HALO fuld ansigtsmaske til PAPR montering
Artikelnummer. 15920042 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Mellem/stor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15920042 Lille Hver
15930042 Mellem/stor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15920042 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. CS3006
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Kompatibel med CleanSpace HALO åndedrætsværn, helmasker clipses hurtigt på kraftenhederne og giver ideel panoramaudsigt. Indre orinasale masker er lavet af blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace HALO: let, ingen slanger eller bælter
  • Bredt panoramavisir
  • Hård ridse- og opløsningsmiddelbestandig belægning, aldersbestandige materialer
  • Velegnet til lange perioder med slid
  • Indbygget portacount-adapter til test af masketilpasning
  • Positivt tryk luftstrøm og indre orinasal maske forhindrer dug
  • Let åndedræt og ingen modstand selv ved hård anstrengelse
  • Visirforsegling silikonedesign tætner til ansigtet for optimal beskyttelse og komfort.
  • Indre Orinasal maske med unikt clip-in clip-out design fjernes let for rengøring
  • Mylar talemembran til klar kommunikation på jobbet
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 12942
Produkttype PAPR fuld ansigtsmaske
Størrelse Lille
Ansigtsstykke/hovedtopmodel Kun fuld ansigtsmaske
Til brug med (applikation) Sundhedsvæsen, laboratorie-, medicinal- og nødberedskab
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Model- CS3006
Hvis du har brug for egensikkert udstyr, bedes du konsultere dit websteds egensikkert godkendelser. Disse halvmasker er IKKE certificeret iboende sikre.