Få mere at vide
CleanSpace Technology™ CleanSpace3™ Rengørings- og opbevaringsstiksæt
Artikelnummer. 15970042 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
CleanSpace™ HALO respiratorenhed (CS3000)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15970042 CleanSpace™ HALO respiratorenhed (CS3000) Hver
1 options
Bær ikke åndedrætsværnet, når stiksættet er på plads.
Artikelnummer. 15970042 Leverandør CleanSpace Technology™ Leverandørnr. CS3011
Outlet Corner
Brug rabatkode 28080
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bær ikke åndedrætsværnet, når stiksættet er på plads.
Værktøj til brug med CleanSpace™ HALO åndedrætsværn (CS3000). Forsegler alle åbninger på CleanSpace™ HALO PAPR enhed til opbevaring. Fremstillet af polycarbonat og silikone.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace HALO PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Model- CS3011
Til brug med (udstyr) CleanSpace™ HALO respiratorenhed (CS3000)