Få mere at vide
CleanSpace™ Technology Hovedsele
Artikelnummer. 15980052 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PAF-1034, PAF-2034
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15980052 PAF-1034, PAF-2034 Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15980052 Leverandør CleanSpace™ Technology Leverandørnr. PAF0030
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hovedsele er lavet af stof og fastgjort til respiratorenheden ved hjælp af velcrobånd.
  • Kompatibel med CleanSpace2™ PAPR (PAF-0034)
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Designet til komfort over lange perioder
  • Tillader sved og giver åndbarhed
  • Let at vaske og hurtigttørrende
  • Designet til langvarig brug i barske miljøer
  • Nem og hurtig udskiftning
Tekniske data
Certificeringer/compliance AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-mærke)
Engangs Genanvendelig
Materiale polyester, Nylon , Velcro
Produkttype Hovedsele
Til brug med (udstyr) PAF-1034, PAF-2034
Model- PAF-0030
Opbevaringskrav Opbevares ved -10 °C til +55 °C
Dimensioner (L x B x H) 580 x 220 mm
Vægt (metrisk) 69 g