Få mere at vide
Beschreibung
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
- Renrumsservietter til en række anvendelser
- Lav-fnugende og absorberende egenskaber
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
- Fås i en række størrelser
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
- God kompatibilitet med kemikalier
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 24.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24.1 cm |
| Materiale | Polyester/polyamid mikrofiber |
| Absorberingsevne | 400% |
| Kompatibilitet | Stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?