Beskrivelse
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
- Renrumsservietter til en række anvendelser
- Lav-fnugende og absorberende egenskaber
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
- Fås i en række størrelser
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
- God kompatibilitet med kemikalier
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 24.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24.1 cm |
| Materiale | Ikke-vævet polyamid |
| Farve | Hvid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved omgivende temperatur |
| Engangs | Genanvendelig |
| Dimensioner (L x B) | 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer) |
| Vis mere |