Få mere at vide
Micronova™ Renrumsservietter
Shop alle Micronova produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tommer.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Materiale:
Ikke-vævet polyamid
Polyamidstof
Polyester mesh stof
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
- Renrumsservietter til en række anvendelser
- Lav-fnugende og absorberende egenskaber
- Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
- MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
- Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
- PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
- NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
- Fås i en række størrelser
- Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
- God kompatibilitet med kemikalier
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 24.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24.1 cm |
| Materiale | Polyester/polyamid mikrofiber |
| Absorberingsevne | 400% |
| Kompatibilitet | Stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Show More |