Få mere at vide
Micronova™ Renrumsservietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13137356 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tommer.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Materiale:
Ikke-vævet polyamid
Polyamidstof
Polyester mesh stof
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 13137356
Brand: Micronova™ WPAA1212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering, polering og tørring i renrummet, støtteområder og forskningssuiter. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova Renrumsservietter omfatter en række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering og aftørring i en række forskellige industrier.
  • Renrumsservietter til en række anvendelser
  • Lav-fnugende og absorberende egenskaber
  • Fås i en række stoffer til specialiseret rengøring:
    • MegaTex —100% non-woven polyamid er absorberende med en let slibende overflade
    • Mikrofiber — 80% polyester, 20% polyamid er meget absorberende og effektivt vådt eller tørt
    • PolyMesh —100% polyester med et lag mesh giver en mild skrubbeoverflade
    • NovaCel— Solid polyvinylacetat, superabsorberende, fjerner fine partikler og skæl
  • Fås i en række størrelser
  • Tilgængelig gammabestrålet til aseptiske miljøer
  • God kompatibilitet med kemikalier
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Spécification
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Polyester/polyamid mikrofiber
Absorberingsevne 400%
Kompatibilitet Stærke desinfektionsmidler og dampsterilisering
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 9001
Farve Blå
Konstruktion Mikrofiber
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Dele og overfladerensning, for at fjerne hårdt snavs og fjernelse af væske
Til brug med (udstyr) Anvendes i arbejdsstationer, laminar flow bænke, vægge, vinduer
Emballagemængde 10/Pk.
Ply 1-ply
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis