Få mere at vide
Micronova™ Renrumsservietter
Artikelnummer. 13117346 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tommer.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tommer)
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Materiale:
Ikke-vævet polyamid
Polyamidstof
Polyester mesh stof
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 13117346
Brand: Micronova™ WP2099H
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En række lavfnugende, absorberende servietter, der er ideelle til rengøring, desinficering, polering og tørring i renrummet, støtteområder og forskningssuiter. Fås i en række forskellige stoffer til specialiseret rengøring.
The Micronova Cleanroom Wipes include a range of low-linting, absorbent wipes ideal for cleaning, sanitizing and wiping applications in a variety of industries.
  • Cleanroom wipes for a variety of applications
  • Low-linting and absorbent properties
  • Available in a range of fabrics for specialized cleaning:
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
    • NovaCel — Solid polyvinyl acetate, super absorbent, removes fine particles and dander
  • Available in a range of sizes
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
  • Good compatibility with chemicals
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipes
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyamidstof
Farve White
Engangs Reusable
Dimensioner (L x B) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Parts and Surface Cleaning, to Remove Tough Soils, and Liquid Removal
Til brug med (udstyr) For workstations, laminar flow benches
Emballagemængde 10/Pk.
Ply 2-ply
Sterilitet Non-sterile