Få mere at vide
Berkshire International™ Renrumsvisker
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
180 x 180 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3600
Beskrivelse
- ISO Klasse 5
- Fremstillet af 55% cellulose/45% polyester
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsvisker |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Absorberingsevne | Ja |
| Kompatibilitet | Kemi |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overholder RoHS 2002/05 og REACH krav |
| Konstruktion | Ikke-vævet |
| Dimensioner (L x B) | 180 x 180 mm |
| Til brug med (applikation) | Indpakning og aftørring af almindeligt udstyr, aftørringsapplikationer til generelle formål, rengøring af laboratorieudstyr, generel aftørring i komponentforberedelse, sammensætning og vaskeområder, påføring og fjernelse af rengørings- og desinficeringsløsninger |
| Til brug med (udstyr) | ISO Klasse 5 og højere renrumsmiljøer og USP < 797 >Ansøgninger |
| Vis mere |