Få mere at vide
Micronova™ Renrum vinyltape, 76 mm (3 tommer)
Artikelnummer. 16329225 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16329225 Hvid
1 options
Artikelnummer. 16329225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    1963.51 DKK / Pakke med 12
    Spare 141.49 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
De Micronova Generelle formål Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester, når de fjernes. Forarbejdet i et kontrolleret miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Formbar vinyltape med gummiklæber
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmarkering og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Bearbejdet i et kontrolleret miljø
  • Opviklet på en plastikkerne og ærmet pakket ind
  • Alle ruller er 36 yd. lang (33 m)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Materiale Vinyl
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Forsegling, farvekodning, mærkning, batching og fødevareforarbejdning
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 76,2 mm (36 yd. x 3 in.)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm