Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
Artikelnummer. 30694870 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkegrøn
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
30694870 Klarhed -
12893662 Mørkegrøn Hver
12803672 Lyseblå Hver
30694860 Lyseblå -
30694859 Lysegrøn -
12813672 Lysegrøn Hver
12843672 Klarhed Hver
12863542 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30694870 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CR100PC2TR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4890.00 DKK
    4598.40 DKK / Pakke med 24
    Spare 291.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Vinyl renrumstape med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Vinyltape giver en ren peeling fra wafer-patroner og renrumsarbejdsflader, og den matte finish kan skrives på med en renrumspen. Særlige behandlings- og pakketeknikker sikrer lave partikler og udvindelige ioner til anvendelser i og omkring renrummet.
  • Vinyltape med syntetisk gummilim
  • Ren peel fra wafer-patroner og renrumsarbejdsflader
  • Ideelt til at tape og forsegle buede og uregelmæssige overflader
  • Matt finish kan skrives på med en renrumspen
  • Specielt behandlet og pakket til renrummet
  • Fås i forskellige farver og bredder
  • Individuelt pakket i en polyethylenpose
  • 36 yards såret på en 3-tommer. Plastikkerne
Ordreinfo
Fås i rød, gul, hvid, sort, brun, mørkeblå, mørkegrøn, lyseblå, lysegrøn, orange, lilla og gennemsigtig i 36 yd. lange (33 m) ruller. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille oplysninger om farver, der ikke er vist her.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat; ISO 9001 Certificeret Facilitet
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Klarhed
Slutte Matte
Format Rul
Materiale Vinyl, Syntetisk gummi
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Forsegling, farvekodning, mærkning, batching
Inkluderer 3 tommer Plastikkernen
Latex fri Ja
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 tommer
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Trækstyrke 13 lbs./in.
Tykkelse (engelsk) 5 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.127 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Tape 2 tommer
Bredde (metrisk) tape 12.5 cm