Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
Artikelnummer. 13178625 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13178625 Orange Hver
13118625 Sort Hver
13128625 Brun Hver
13138625 Mørkeblå Hver
13148625 Mørkegrøn Hver
13158625 Lyseblå Hver
13168625 Lysegrøn Hver
13188625 Lilla Hver
13198625 Rød Hver
13108635 Klarhed Hver
13118635 Hvid Hver
13128635 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13178625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 DKK
    123.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.11 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
De Fisherbrand Generelle formål Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester, når de fjernes. Forarbejdet i et kontrolleret miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Formbar vinyltape med gummiklæber
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmarkering og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Bearbejdet i et kontrolleret miljø
  • Opviklet på en plastikkerne og ærmet pakket ind
  • Alle ruller er 36 yd. lang (33 m)
Overholdelse
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID AA 1689A
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Orange
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm