Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
Artikelnummer. 13128625 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Brun
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13128625
Brand: Fisherbrand™ EGVFP2BR
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Overholdelse
Complies with Federal Specifications PPP-T-66E and CID A-A 1689A
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Rubber
Belægning Vinyl
Farve Brun
Slutte Matte
Format Tape
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) For Light Industrial Use, Clean Construction and Cleanroom Support
Temperaturområde (engelsk) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metrisk) 16°C to 27°C
Dimensioner (LxB) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm