Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
Artikelnummer. 13118625 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13118625 Sort Hver
13128625 Brun Hver
13138625 Mørkeblå Hver
13148625 Mørkegrøn Hver
13158625 Lyseblå Hver
13168625 Lysegrøn Hver
13178625 Orange Hver
13188625 Lilla Hver
13198625 Rød Hver
13108635 Klarhed Hver
13118635 Hvid Hver
13128635 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13118625 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. EGVFP2BL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæberester, når det fjernes. Fremstillet i et kontrolleret miljø er dette bånd designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Conform vinyltape med gummilim
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæberester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmærkning og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Behandlet i et kontrolleret miljø
  • Viklet på en plastikkerne og sleeve i pose
  • Alle ruller er 36 yards lange (33 m)
Compliance
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID A-A 1689A
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Sort
Slutte Matte
Format Bånd
Materiale Vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.