Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12863542 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkegrøn
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12863542 Hvid Hver
12893662 Mørkegrøn Hver
12803672 Lyseblå Hver
30694860 Lyseblå -
30694859 Lysegrøn -
12813672 Lysegrøn Hver
12843672 Klarhed Hver
30694870 Klarhed -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12863542 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. CR100PC2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 DKK
    174.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.64 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Vinyl renrumstape med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Vinyltape giver en ren peel fra wafer-patroner og cleanroom-arbejdsflader, og den matte finish kan skrives på med en renrumspen. Særlige behandlings- og emballeringsteknikker sikrer lave partikler og ekstraherbare iontal til applikationer i og omkring renrummet.
  • Vinyltape med syntetisk gummiklæber
  • Rens skræl fra waferpatroner og renrumsarbejdsflader
  • Ideel til tape og tætning af buede og uregelmæssige overflader
  • Mat finish kan skrives på med en renrumspen
  • Specielt forarbejdet og pakket til renrummet
  • Fås i en række forskellige farver og bredder
  • Individuelt pakket i en polyethylenpose
  • 36 yards viklet på en 3 in. plastikkerne
Ordreinfo
Fås i rød, gul, hvid, sort, brun, mørkeblå, mørkegrøn, lyseblå, lysegrøn, orange, lilla og gennemsigtig i 36 yd. lange (33 m) ruller. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille oplysninger om farver, der ikke er vist her.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat; ISO 9001 Certificeret Facility
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Selvlaminerende vinyl, Syntetisk gummi
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Forsegling, farvekodning, mærkning, batching
Inkluderer 3 tommer Plast kerne
Latex fri Ja
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 tommer.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Trækstyrke 13 lbs./in.
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.127 mm
Dimensioner (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tommer)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Tape 2''
Bredde (metrisk) tape 12.5 cm