Få mere at vide
Micronova™ Renrumsvinyltape, 50,8 mm (2 tommer)
Artikelnummer. 12843672 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Hvid
Klarhed
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkegrøn
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12843672
Brand: Micronova™ CR100PC2TR
Vinyl renrumstape med gummi, clean-peel klæbemiddel er ekstremt formbar, hvilket gør den ideel til farvekodning, markering og forsegling af buede og uregelmæssige overflader.
Vinyl tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Ordreinfo
Fås i rød, gul, hvid, sort, brun, mørkeblå, mørkegrøn, lyseblå, lysegrøn, orange, lilla og gennemsigtig i 36 yd. lange (33 m) ruller. Kontakt din Fisher Safety-kundeservicerepræsentant på 1-800-772-6733 for at bestille oplysninger om farver, der ikke er vist her.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Klæbende type Rubber
Belægning Vinyl
Farve Klarhed
Slutte Matte
Format Roll
Materiale Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttype Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Inkluderer 3 in. Plastic Core
Latex fri Yes
Mængde 24/Cs.
Størrelse (engelsk) 16 x 10 x 8 in.
Størrelse (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelsk) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metrisk) 16°C to 27°C
Trækstyrke 13 lbs./in.
Tykkelse (engelsk) 5 mil
Tykkelse (metrisk) 0.127 mm
Dimensioner (LxB) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 2 in.
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Bredde (engelsk) Tape 2 in.
Bredde (metrisk) tape 12.5 cm