Få mere at vide
Fisherbrand™ Renrumsvinyltape, 38 mm (1,5 tommer)
Artikelnummer. 13178605 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Brun
Gul
Hvid
Klarhed
Lilla
Lyseblå
Lysegrøn
Mørkeblå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
13178605 Hvid Hver
13178595 Sort Hver
13188595 Brun Hver
13198595 Mørkeblå Hver
13108605 Mørkegrøn Hver
13118605 Lyseblå Hver
13128605 Lysegrøn Hver
13138605 Orange Hver
13148605 Lilla Hver
13158605 Rød Hver
13168605 Klarhed Hver
13188605 Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 13178605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    102.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.78 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Denne vinyl renrumstape er viklet på en plastikkerne, kan skrives på med en renrumspen og er ideel til farvekodning, gulvmarkering og let industriel brug i ren konstruktion og renrumsstøtteområder.
Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
De Fisherbrand Generelle formål Vinyl Cleanroom Tape danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål uden at efterlade klæbemiddelrester, når de fjernes. Forarbejdet i et kontrolleret miljø er denne tape designet til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte.
  • Formbar vinyltape med gummiklæber
  • Danner en stærk binding med plast, polymerer og rustfrit stål
  • Efterlader ikke klæbemiddelrester, når den fjernes
  • Ideel til farvekodning, gulvmarkering og generel brug i renrummet
  • Kan skrives på med renrumspen
  • Bearbejdet i et kontrolleret miljø
  • Opviklet på en plastikkerne og ærmet pakket ind
  • Alle ruller er 36 yd. lang (33 m)
Overholdelse
Overholder føderale specifikationer PPP-T-66E og CID AA 1689A
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Klæbende type Gummi
Belægning Vinyl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Tape
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Cleanroom-bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til let industriel brug, ren konstruktion og renrumsstøtte
Temperaturområde (engelsk) 60 °F til 80 °F
Temperaturområde (metrisk) 16 °C til 27 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 38,1 mm (36 yd. x 1,5 in)
Længde (engelsk) 36 yd.
Længde (metrisk) 33 m
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm